Learn More
Gibco™ CO2 unabhängiges Medium
GREENER_CHOICE
Ein firmeneigenes Medium ohne HEPES, das zur Unterstützung des Zellwachstums für eine Vielzahl von suspendierten und adhärenten Säugetierzellen verwendet wird.
Marke:  Gibco™ 18045054
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11580536
  • 70.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CO2-unabhängiges Medium ist ein firmeneigenes Medium ohne HEPES zur Unterstützung des Zellwachstums für eine Reihe von suspendierten und adhärenten Säugetierzellen wie z. B. Epithelzellen, Fibroblasten und Lymphoidzelllinien ohne CO2-Inkubator.
  • CO2-unabhängiges Medium ist ideal für den Transport von Zellen oder Gewebe und für die Handhabung von Mausembryonen unter atmosphärischen Bedingungen.
  • Gibco™ CO2-unabhängiges Medium enthält ein einzigartiges Puffersystem aus mono- und dibasischem Natriumphosphat und β-Glycerophosphat.
  • Die Rezeptur beinhaltet eine kleine Menge Natriumhydrogencarbonat, damit wesentliche Hydrogencarbonat-abhängige Funktionen erfüllt werden.
  • Es werden keine synthetischen Puffer verwendet, was die mit solchen Puffersystemen im Zusammenhang stehenden zytotoxischen Wirkungen beseitigt.
  • Darüber hinaus wurde Gibco™ CO2-unabhängiges Medium mit Komponenten formuliert, die die Zellproduktion und -nutzung von CO2 verbessern.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert
  • Mit: Phenolrot, Natriumpyruvat
  • Ohne: L-Glutamin, HEPES
Verwendung von CO2-unabhängigem Medium
  • CO2-unabhängiges Medium enthält keine Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • CO2-unabhängiges Medium erfordert zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Wertes keine CO2-Umgebung.
  • Für maximale Wachstumsbedingungen erfordern einige Zelllinien unter Umständen eine entweder direkte oder sequenzielle Anpassung an CO 2-unabhängiges Medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA
1 X
CO2-unabhängiges Medium
Kein Glutamin, Keine HEPES
500 ml
2 °C bis 8 °C
Flüssig
Phenolrot, Natriumpyruvat
Säugetierzellkultur
Nur für Forschungszwecke
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CO2 unabhängiges Medium > 500 ml
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.