Learn More
CNQX disodium salt, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30002158
Zum Warenkorb hinzufügen
CNQX disodium salt, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30002158
10 mg
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30002158
Marke: Tocris Bioscience 1045/10
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent non-NMDA iGluR antagonist; more water soluble form of CNQX (Cat. No. 0190)
More water soluble disodium salt of the AMPA/kainate antagonist CNQX (Cat. No. 0190).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 479347-85-8
Summenformel C9H2N4Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 276.119
InChI-Schlüssel YCXDDPGRZKUGDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym cnqx disodium salt, disodium 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-diolate, 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium, sodium 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-bis olate, cnqx disodium salt hydrate, 6-quinoxalinecarbonitrile,1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro-2,3-dioxo, 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium salt hydrate, 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione 2na, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro-2,3-dioxoquinoxaline-6-carbonitrile disodium
PubChem CID 6093155
IUPAC-Name disodium;6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-diolate
SMILES C1=C(C(=CC2=C1N=C(C(=N2)[O-])[O-])[N+](=O)[O-])C#N.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CNQX disodium salt
Menge 10 mg
Formelmasse 276.12
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CNQX disodium salt, Tocris Bioscience™ >