Learn More
Cytiva Medium für CNBr-aktivierte Sepharose™
Nutzen Sie dieses Medium zur Kopplung von Antikörpern oder anderen großen Proteinen mit NH2-Gruppen an das Sepharose-Medium. CNBr-Aktivierte Sepharose™ Medium ist ein bereits aktiviertes Medium, das ideal für benutzerdefinierte Affinitätsanwendungen ist.
Marke: Cytiva 17-0430-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ermöglicht die unmittelbare und schnelle Verbindung von Proteinen, ohne dass ein Spacerarm dazwischen erforderlich ist
- Die Verbindung an mehreren Punkten führt zu einem chemisch stabilen Produkt
Spezifikation
Großes Protein | |
90 μm | |
15 g | |
Zum Koppeln von Liganden, die primäre Aminogruppen enthalten |
4 % Agarose | |
2 bis 11 | |
2 °C bis 8 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Medium für CNBr-aktivierte Sepharose™ > 15g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur