Learn More
Cytiva CNBR ACTIVATE SEPHAROSA
Wird für die Kopplung von großen aminohaltigen Liganden verwendet
Marke:  Cytiva 17-0981-01
Artikelnummer. 11550804
  • 545.00 CHF / 10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Das Harz besteht aus quervernetzten 4%igen Agarose-Beads, die mit Cyanogenbromid voraktiviert wurden
  • Proteine und andere Moleküle, die primäre Aminogruppen enthalten, werden direkt an das voraktivierte Gel gekoppelt
  • Ermöglicht die Mehrpunkt-Anhaftung von Proteinliganden, wodurch Ligandenverluste minimiert werden
  • Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 g
Zur Kopplung großer aminohaltiger Liganden
CNBr-Aktivierte Sepharose 4 Fast Flow-Medien
45 - 165 μm
25 cm
100 kPa
3 bis 11
Zyanogenbromid aktiviert
Stabil in üblicherweise verwendeten wässrigen Puffern unter der Voraussetzung, dass der Ligand bei gegebenem pH-Wert oder in der chemischen Umgebung beständig ist
2 bis 8 °C
150 bis 250 cm/Hoμr
9.84 Zoll
Analysezertifikat
4 % hochvernetzte Agarose
20 % Ethanol
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva CNBR ACTIVATE SEPHAROSA > Packungsgröße: 10 g