Learn More
Electrothermal™ 20L HEATING MANTLE
Die CMUV-Heizmäntel ermöglichen das Heizen großer Volumina mit den Vorteilen der CMU-Heizmäntel. Mit dem V-förmigen Design können Erlenmeyerkolben, bauchigen Gefäße und Rundbodenkolben verwendet werden.
Marke:  Electrothermal™ 36013-20
Artikelnummer. 13147796
  • 4460.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
  • Bodeneinbuchtung für Erlenmeyerkolben
  • Große Volumina auch in Glaskolben
  • 3 separate, unabhängig voneinander regelbare Heizkreise (oben, mittig, unten)
  • Gehäuse “handwarm”
  • Betriebstemperaturen bis zu 450 °C
  • Anzeigeleuchten für „Ein/Aus“ und „In Betrieb“
  • Austauschbares, isoliertes Heizelement
  • Stativstabklemme im Lieferumfang enthalten
  • Reguliert
Spezifikation
Spezifikation
V-förmig
485 mm
Erlenmeyerkolben, kugelförmige Gefäße, Rundbodenkolben
230 V, 50/60 Hz, 3000 W
CMUV20/CL
8.5 kg
Heizmantel
20 l
485 x 485 x 300 mm
300 mm
Stativstabklemme
Birnenförmig
485 mm
450 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Electrothermal™ 20L HEATING MANTLE > Heizmantel