Learn More
Electrothermal™ CMUT Serie geregelte Heizhauben für mehrere Volumina
Für Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 250 bis zu 1000 ml. Die Electrothermal™ CMUT Serie für geregelten Mantel und mehrere Volumen wird in der Nasschemie zum Erwärmen von Flüssigkeiten in Rundkolben verwendet.
Marke:  Electrothermal™ 36013-14
Artikelnummer. 12163781
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 250 bis 1000 ml.Die Electrothermal™ CMUT Serie für geregelten Mantel und mehrere Volumen wird in der Nasschemie zum Erwärmen von Flüssigkeiten in Rundkolben verwendet.
  • Metallgehäuse ist so konstruiert, dass es während des Betriebs “Cool-to-Touch” bleibt.
  • Zur Erhöhung der Sicherheit ist ein geerdeter Erdungsschirm aus Edelstahl vorhanden, der das Element abdeckt und doppelt abgesichert ist.
  • Rundkolben mit mehreren Fassungsvermögen von 250 bis 1000 ml
  • Elementtemperaturen bis zu 450 °C
  • Integrierter Energieregler
  • Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb
  • Auswechselbare isolierte Heizelemente
  • Robustes und leicht zu reinigendes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
  • Rutschfeste Füße und Stützstangenhalterung (Stützstangen nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Flexible spiralförmige Heizelemente absorbieren Stöße und minimieren so das Risiko eines Kolbenbruchs
  • Das Heizelement ist an einer starren wärmeisolierten Kartusche befestigt, um eine maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
250 bis 1000 ml
230 V
1.5 kg
50/60 Hz
220 x 220 x 170 mm
300 W
450 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Electrothermal™ CMUT Serie geregelte Heizhauben für mehrere Volumina >