Learn More
Flüchtige Mischung D, High Level, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep CLPV-DH
Artikelnummer. 15255986
  • 48.10 CHF / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 01-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
2-Butanon78-93-32000μg/ml
2-Hexanon591-78-62000μg/ml
4-Methyl-2-pentanon108-10-12000μg/ml
Aceton67-64-12000μg/ml
Kohlenstoffdisulfid75-15-02000μg/ml
cis-1,2-Dichlorethen156-59-22000μg/ml
p-Xylol106-42-32000μg/ml
Styrol100-42-52000μg/ml
Vinylacetat108-05-42000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
Mischung flüchtiger Bestandteile D, CLP SOW 2/88 & 3/90 (hohes Maß)
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Aceton; 2-Butanon; Kohlenstoffdisulfid; cis-1,2-Dichlorethen; 2-Hexanon; 4-Methyl-2-Pentanon; Styrol; Vinylacetat; p-Xylol
GC-MS
Für CLP-SOW 2/88 und 3/92
1 ml
Certified Reference Material
Für CLP-Methoden der US-EPA
Methanol-P&T
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Flüchtige Mischung D, High Level, SPEX CertiPrep™ > 1 ml; 2 ml-Glasampulle mit Skala
Produkt nur für den Laborgebrauch