Beschreibung
Clozapine is an atypical antipsychotic drug, with a much lower tendency to cause extrapyramidal side effects than conventional neuroleptics. Displays a broad range of pharmacological actions; the antipsychotic effects are thought to be mediated principally by 5-HT2A/2C and dopamine receptor blockade (Ki values are 21, 170, 170, 230 and 330 nM for D4, D3, D1, D2 and D5 receptors respectively).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Clozapine |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 326.83 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Clozapine, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur