Learn More
Clozapine N-oxide, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001355
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Clozapine N-oxide, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001355
10 mg, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 30001355
Marke: Tocris Bioscience 4936/10
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Activator of muscarinic DREADDs
Metabolite of clozapine (Cat. No. 0444). Activates human muscarinic designer receptors (DREADDs) in vitro. Silences hippocampal neurons expressing hM4 DREADDs in vitro. Activates Gs-linked DREADDS- AgRP in mice via intracerebroventricular (i.c.v) injection. Shown to be a P-glycoprotein (P-gp) efflux pump substrate. Other potent and selective hM3Dq DREADD agonists available: DREADD agonist 21 and Perlapine .
Water soluble salt also available.
This product contains 1 molar equivalent of ethanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34233-69-7
Summenformel C18H19ClN4O
Molekulargewicht (g/mol) 342.827
InChI-Schlüssel WYRDWWAASBTJLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym clozapine n-oxide, clozapine-n-oxide, unii-mza8bk588j, chembl1688, mza8bk588j, n-oxyclozapine, clozapine n-oxide cno, oguczbiqsyywef-uhfffaoysa-n
PubChem CID 2819
IUPAC-Name 3-chloro-6-(4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
SMILES C[N+]1(CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clozapine N-oxide
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 10 mg
Formelmasse 342.82
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Clozapine N-oxide, Tocris Bioscience™ >