Learn More
Clozapine N-oxide dihydrochloride
Activator of muscarinic DREADDs; water soluble version of Clozapine N-oxide (Cat. No. 4936)
219.00 CHF - 778.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 8-Chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine dihydrochloride |
---|---|
CAS | 2250025-93-3 |
Prozentgehaltsbereich | >99% |
Ziel | DREADD Activators |
Summenformel | C18H19ClN4O0.2 HCl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18776336
|
Tocris Bioscience
6329/10 |
10 mg |
219.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18796806
|
Tocris Bioscience
6329/50 |
50 mg |
778.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Water soluble salt of Clozapine N-oxide (Cat.No.4936). Activator of muscarinic DREADDs. Exhibits improved bioavailability (6 - 7-fold higher plasma concentration) compared with CNO, with less conversion to clozapine in animal studies.Spezifikation
8-Chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine dihydrochloride | |
>99% | |
C18H19ClN4O0.2 HCl | |
99% |
2250025-93-3 | |
DREADD Activators | |
Observed MW: 415.74 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Desiccate at Room Temperature
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Clozapine N-oxide dihydrochloride