Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Clozapine |
Menge | 25mg |
UN-Nummer | UN2811 |
Merck Index | 14,2423 |
Formelmasse | 326.83 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X24K028 | Analysenzertifikat | 13/11/2024 | J61583.MB,J61583.MC |
S27K035 | Analysenzertifikat | 09/07/2024 | J61583.MB,J61583.MC |
Q24K023 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J61583.MB,J61583.MC |
P08K035 | Analysenzertifikat | 14/03/2024 | J61583.MB,J61583.MC |
U30J027 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | J61583.MB,J61583.MC |
Name des Produkts
Clozapine, 97%, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur