Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clotrimazol Artikelnummer.: 15562223
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Clotrimazol
Artikelnummer. 15562223
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15562223
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455460050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23593-75-1
Summenformel C22H17ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 344.84
InChI-Schlüssel VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym clotrimazole, lotrimin, canesten, mycelex, mycosporin, empecid, clotrimazol, mykosporin, gyne lotrimin, chlotrimazole
PubChem CID 2812
ChEBI CHEBI:3764
IUPAC-Name 1-[(2-chlorphenyl)-diphenylmethyl]imidazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clotrimazole
Schmelzpunkt 141.0°C to 145.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Menge 5 g
Formelmasse 344.84
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0455189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number455460250,455460050,455461000
ChargennummerA0453803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number455460250,455460050,455461000
ChargennummerA0411886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2022 Catalog Number455460250,455460050,455461000
ChargennummerA0440887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2022 Catalog Number455460250,455460050,455461000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Clotrimazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Clotrimazol >