Learn More
Buerkle™ Close-it™ Verschlusssiegel
Close-it Etiketten haben eine Sandwich-Struktur (Aluminium/Papier), die Behälter hermetisch mit einer Dampfsperre abdichten. Buerkle™ Close-it™ Kontrollsiegel haften fest an den meisten Behälteroberflächen, selbst an den solchen, die mit feinem Pulver beschichtet sind oder die leicht feucht oder sogar gefroren sind, an denen ein herkömmliches Etikett oder Klebeband nicht haftet.
Marke:  Buerkle™ 5303-0014
Artikelnummer. 11873372
  • 76.55 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Close-it Etiketten haben eine Sandwich-Struktur (Aluminium/Papier), die Behälter hermetisch mit einer Dampfsperre abdichten. Close-it haftet fest an den meisten Behälteroberflächen, selbst an den solchen, die mit feinem Pulver beschichtet sind oder die leicht feucht oder sogar gefroren sind, an denen ein herkömmliches Etikett oder Klebeband nicht haftet.
  • Close-it – Standardgröße 95 x 95 mm
  • Lieferung in handlichen Rollen, 500 Etiketten je Rolle
  • Durch Querperforation kann jedes Etikett einzeln und sauber von der Rolle gelöst werden
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Kontrollversiegelung
95 mm
Aluminium, Papier
95 x 95 mm
95 mm
Videos
  • Buerkle Control seal close-it
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Close-it™ Verschlusssiegel > Farbe: Gelb