Learn More
Clorprenalin, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15937412
Clorprenalin, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15937412 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 mg geliefert
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Artikelnummer. 15937412
Marke: Honeywell Fluka R102310MG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 3811-25-4
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg geliefert
Summenformel C11H16ClNO
MDL-Nummer MFCD00864144
Beilstein 2105716
Zur Verwendung mit (Anwendung) BETA-AGONISTEN UND ANTAGONISTEN
Physikalische Form Fest
Molekulargewicht (g/mol) 213.7
Güte Analysenstandard
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Clorprenalin, Honeywell Fluka™ >