Learn More
Invitrogen™ CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kit
CloneMiner™ II Kit zum Erstellen von cDNA-Bibliotheken
Marke:  Invitrogen™ A11180
6346.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10727625
  • 9100.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Kit zur Bibliotheksvorbereitung
DH10B
cDNA-Bibliothek
pDONR222
CloneMiner™
1 Kit
Das CloneMiner™ II Kit umfasst SuperScript™ III RT, Gateway™ Vektoren, Reagenzien für die cDNA-Bibliothekenkonstruktion und ElectroMax™ DH10B™ T1-Phagen-resistente kompetente Zellen. Ausführliche Informationen finden Sie in dem Handbuch. ElectroMax™ DH10B™ T1-Phagen-resistente kompetente Zellen werden bei –80 °C gelagert, Fraktioniersäulen mit cDNA-Größe bei +4 °C, alle anderen Kit-Komponenten bei –20 °C.
Gateway
SuperScript™ III
Kit
cDNA-Bibliotheken und Bibliotheksaufbau
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kit > 1 Kit