missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CLOCK Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
259.00 CHF - 358.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CLOCK |
---|---|
Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18603972
|
Novus Biologicals
NBP2-97344-100ul |
100 μg |
358.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18604884
|
Novus Biologicals
NBP2-97344-50ul |
50 μg |
259.00 CHF
50 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
CLOCK Polyclonal antibody specifically detects CLOCK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
CLOCK | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Cancer, Chromatin Research, Circadian Rhythm, Hypoxia, Neuroendocrinology, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Vision | |
PBS (pH 7.0) | |
9575 | |
IgG | |
Antigen and protein A Affinity-purified |
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
BHLHE8, circadian locomoter output cycles protein kaput, Class E basic helix-loop-helix protein 8, clock (mouse) homolog, clock homolog (mouse), EC 2.3.1.48, hCLOCK, KAT13D, KIAA0334bHLHe8circadian locomoter output cycles kaput protein | |
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CLOCK fragment. | |
Primary | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts