missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CLOCK Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-97344-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CLOCK Polyclonal antibody specifically detects CLOCK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
CLOCK | |
Polyclonal | |
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
BHLHE8, circadian locomoter output cycles protein kaput, Class E basic helix-loop-helix protein 8, clock (mouse) homolog, clock homolog (mouse), EC 2.3.1.48, hCLOCK, KAT13D, KIAA0334bHLHe8circadian locomoter output cycles kaput protein | |
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CLOCK fragment. | |
50 μg | |
Cancer, Chromatin Research, Circadian Rhythm, Hypoxia, Neuroendocrinology, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Vision | |
9575 | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
PBS (pH 7.0) | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur