Learn More
Fisherbrand™ Klinische Labormatte
Die Fisherbrand™ klinische Labormatte erleichtert Arbeitsabläufe durch Organisation und einfache Reinigung, während Tischgeräte sauber und vor Flecken oder verschütteten Flüssigkeiten geschützt sind.
Marke: Fisherbrand™ 120773F
37.09 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Geringer Platzbedarf
- Bietet Platz für die meisten Arbeitsbereiche
- Erleichtert Arbeitsabläufe, z. B. das Zentrifugieren von Blutröhrchen in Zentrifugenarbeitsstationen
- Gitteroberfläche für die Röhrchenlagerung, verhindert die Bewegung kleiner Objekte und sichert Gegenstände wie Reservoirs, Pipettenspitzen, Assay-Platten usw.
- Die Gitteroberfläche ermöglicht eine einfache Markierung und Identifizierung von Röhrchen
- Die Größe für persönlichen Gebrauch ist leicht zu transportieren und ermöglicht Benutzern die temporäre Arbeitsbereiche einfach zu erstellen und zu schützen
- Beidseitig anschlagbar
- Seite 1: Kombination aus Gitter- und glatter Oberfläche
- Seite 2: Nur glatte Oberfläche, zwei Farboptionen verfügbar
- Die Lippe um die Kante kann ca. 250 ml Flüssigkeit aufnehmen
Specifications
Klinische Labormatte | |
12 in. | |
14.9 in. | |
30,5 x 37,9 cm (12 x 14,9 in.) | |
Blau | |
0,1 in. | |
200 °C | |
1 Ea. |
Silikon | |
30.5 cm | |
37.9 cm | |
Silikon | |
Nein | |
392 °F | |
10 Pk. |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.