Learn More
Memmert™ Klimaschrank ICH mit Licht
Ideal für Stabilitätsprüfungen nach nach ICH Guidelines Q1B, Option 2 (Photostabilität).
13270.00 CHF - 22215.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | 0,1 °C |
---|---|
Alarmtypen | Akustisch und visuell |
Zertifizierung/Konformität | CE |
Kompressor | Ja |
Reglertyp | TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13447689
|
Memmert™
ICH110L |
108 l |
13270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13467689
|
Memmert™
ICH260L |
256 l |
17215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13497689
|
Memmert™
ICH750L |
749 l |
22215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Präzise, homogen und leistungsstark - diese drei Worte beschreiben der Memmert Klimaschrank ICH L mit Beleuchtungseinheit.
- Modellgrößen: 110, 260, 750
- Einstellbereich Temperatur: 0°C bis +60°C
- Einstellbereich Feuchte: 10 bis 80% rh
- Beleuchtungseinheit für die Prüfung nach der ICH-Richtlinie Q1B, Option 2 (Photostabilität): Fluoreszenzlampen mit kaltweißem Licht und UV-Lampen im Spektralbereich als Lichtquellen
- Lichtkassette bestehend aus 3 Fluoreszenzlampen mit kaltweißem Licht (Normlichtart D65, 6.500 K) sowie 2 Lampen mit UV-Strahlung im Spektralbereich 320-400 nm
- Konvektion: Forcierte Luftumwälzung (einstellbar in 10%-Schritten) garantiert eine besonders homogene Temperaturverteilung
- Luftmanteltemperiersystem für schonende Rundum-Temperierung
- 1 Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Bedienung)
- Leistungsstarke Kompressor-Technologie mit kurzen Erholungszeiten nach dem Öffnen der Tür
- Energiesparender Einsatz von FCKW-freiem Kühl-/Heizsystem (Kältemittel R134a)
- Vollisolierte Edelstahltür(en) mit 2-Punkt-Verriegelung
Der Klimaschrank ICH L mit der Beleuchtungseinheit steht der Präzision bei Stabilitätsprüfungen in nichts nach und bietet eine unvergleichliche Homogenität von Temperatur und Feuchte. Dank der individuell programmierbaren Beleuchtungseinheit mittels eines Reglers ist der ICH L je nach Bedarf flexibel einsetzbar.
Alle Memmert Klimaschränke ICH L sind mit dem TwinDISPLAY ausgestattet.
Das TwinDISPLAY bietet maximalen Komfort für komplexe Prozesse. Wenn die Anwendung herausragende Präzision und Zuverlässigkeit in Verbindung mit intuitiver Bedienung und doppeltem Übertemperaturschutz einschließlich visuellem Alarm erfordert, bieten die TwinDISPLAY Modelle die erforderliche Funktionalität, Komfort und Sicherheit. Über die intuitive Steuerung und die AtmoCONTROL-Protokollierungssoftware können auch komplexe Prozesse schnell und einfach programmiert werden. Mehrfacher Übertemperaturschutz, optische und akustische Alarme sowie das mögliche Senden einer automatischen Alarmmeldung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen lassen Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind.
Spezifikation
0,1 °C | |
CE | |
TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
Umluftkühlung | |
Edelstahl | |
10 bis 80% | |
Klimakammer | |
Analytische Chemie, Produktion, Mikrobiologie, forschende Chemie, Temperaturregelung, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Bergbau | |
1 % | |
10 bis 80 | |
Beleuchtung: 2 Leuchtstoffröhren mit UV-Lampen (Spektralbereich von 315 bis 400 nm), 4 Leuchtstoffröhren mit Kaltweißlicht (Normlichtart D65, 6.5 K) | |
40 mm Strahlteilerdurchmesser | |
AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port | |
Je 1 | |
Auflösung des Displays 0,1 % | |
Edelstahl | |
Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
2 Pt100 Klasse A in 4-Leiterschaltung | |
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Akustisch und visuell | |
Ja | |
Edelstahl (304/1,4301) | |
Beleuchtungseinheit | |
Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ) | |
0°bis +60 °C | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Edelstahl | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe | |
2 | |
Klimakammer | |
Mechanischer Temperaturbegrenzer TB, Schutzklasse 1 nach DIN 12880 zum Ausschalten der Heizung ca. 10 °C über Nenntemperatur; Über- und Untertemperaturüberwachung TWW, Schutzklasse 3.3 oder einstellbarer Temperaturbegrenzer TWB, Schutzklasse 2, auswählbar auf dem Display | |
R134a | |
Temperaturfühler 2 Pt100 Sensoren DIN-Klasse A | |
Die Geräte müssen aufrecht transportiert werden | |
0,1 °C | |
±0,1 °C | |
3 Jahre | |
115/230 V |