Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ digitales Wasserbad ohne Rührung
Zum Eintauchen von Kolben, Flaschen und Gestellen in einer äußerst stabilen Temperaturumgebung. Korrosionsbeständiger Tank aus Edelstahl mit Drucktastensteuerung. Ausgestattet mit allen Sicherheitsfunktionen und Speicherung der Temperatureinstellung nach dem Ausschalten des Bades.
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Reglertyp | Druckknopf |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Temperaturbereich | 5°C bis 99°C |
Display | Digital, LED-Anzeige |
Beschreibung
- Hochwertiger, korrosionsbeständiger Edelstahlbehälter
- Robustes Außengehäuse mit lackierten Oberflächen, antibakterieller Beschichtung und guter chemischer Beständigkeit
- Schnelles und leichtes Einstellen der Temperatur über die Knöpfe am Bedienfeld
- Beleuchteter Ein/Aus-Schalter und Heizungsanzeigeleuchte
- Eingebauter Temperaturbegrenzer im Heizer
- Für optimale Leistung und Konsistenz werkseitig kalibriert
- Temperaturregelung ±0.2 °C, Temperaturbereich von Umgebungstemperatur +5 °C bis 99 °C
- Heizung unter dem Behälter sorgt für die breite und gleichmäßige Verteilung der Wärme und eine gute Temperaturgleichförmigkeit.
- Touchpad-Bedienelemente, abwischbare Vorderseite
- Der leicht entnehmbare, gelochte Einlegeboden aus Edelstahl bietet eine größere Arbeitstiefe.
- 3 Jahre Garantie für alle Clifton Bäder.
Spezifikation
Edelstahl | |
CE-Kennzeichnung | |
Digital, LED-Anzeige | |
Lackierter Stahl | |
99 °C | |
±0.2 °C | |
290 mm |
Druckknopf | |
5°C bis 99°C | |
Perforierter Einlegeboden | |
±0.2 °C | |
1 °C | |
±0,1 °C | |
50/60 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ digitales Wasserbad ohne Rührung