Learn More
Nickel Electro™ Bath NE2-2D ShallowBath(TM) shallow form, water
Bestehend aus einem hochwertigen korrosionsbeständigen Edelstahltank mit einer hellen, sauberen Oberfläche in einem langlebigen, lackierten Außengehäuse. Das Nickel Electro™ Clifton™ ungerührte digitale ShallowBath™ bietet eine stabile Temperaturumgebung für biowissenschaftliche Präparate.
Spezifikation
Temperaturbereich | 5°C bis 99°C |
---|---|
Material | Rostfreier Stahl |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Beschreibung
- Heizungen und Temperatursensor, die sich unter dem Tank verbergen, sorgen für einen aufgeräumten Arbeitsbereich, der sich leicht abwischen lässt.
- Die Heizfläche deckt den an der Unterseite befindlichen Boden des Tanks ab und ermöglicht eine schnelle Energieübertragung, schnellere Aufheizzeiten und eine Senkung des Energieverbrauchs mit verbesserter Temperaturgleichmäßigkeit.
- Bei Temperaturen über 60 °C wird empfohlen, das Bad mit einem Deckel oder einer Schicht Polypropylen-Kugeln zu bedecken, um ein optimales Leistungsverhalten zu erzielen. Ein Abdecken des Bades mit einem Deckel senkt zudem den Energieverbrauch und die Betriebskosten für Ihr Wasserbad.
- Im Heizer angebrachte thermische Abschaltung.
- IP-geschützter mit durchsichtigem Gehäuse versehener Ein/Aus-Netzschalter.
- Bad mit rutschfesten Gummifüßen.
- Das Flachwasserbad ist für die Erwärmung von Proben in Mikrozentrifugenröhrchen und für sonstige molekularbiologische Anwendungen konzipiert.
Spezifikation
5°C bis 99°C | |
Rostfreier Stahl | |
3 Jahre |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Bath NE2-2D ShallowBath(TM) shallow form, water