Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Thermostat-Wasserbad, Edelstahl
Für optimale externe Wasserzirkulation und Temperaturstabilität in Thermostatbädern. Zum Eintauchen von Kolben, Flaschen und Gestellen in einer hochstabilen Temperaturumgebung. Das Clifton™ Thermostatbad ohne Rührer besticht durch eine antibakterielle Technologie und andere einzigartige Eigenschaften, die in vielen klinischen und Laborumgebungen erforderlich sind.
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Reglertyp | Analog |
Beschreibung | Thermostatische Wasserbäder |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Temperaturbereich | 5°C bis 100°C |
Beschreibung
- Zum Eintauchen von Kolben, Flaschen und Gestellen in einen äußerst stabilen Temperaturumgebung
- Preiswerte analoge Bäder für allgemeine Anwendungen
- Die Ablage im Edelstahltank bietet stabilen Halt für Kolben, Flaschen und Gestelle und kann zur Reinigung herausgenommen werden
- Antibakteriell lackierte Oberflächen
- Tank aus aus qualitativ hochwertigem, korrosionsbeständigem, rostfreiem Edelstahl
- Glänzende, saubere Oberflächen in einem strapazierfähigen, lackierten Außengehäuse
- Mit seitlichen Griffen für eine einfache Handhabung
Spezifikation
Edelstahl | |
Thermostatische Wasserbäder | |
5°C bis 100°C | |
Rostfreier Stahl | |
150 mm |
Analog | |
CE-Kennzeichnung | |
Erhitzen von Proben mit geringer Höhe, wie z. B. Mikroröhrchen, Mikrotiterplatten und Fläschchen, ideal für Biowissenschaften | |
3 Jahre | |
230 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ Thermostat-Wasserbad, Edelstahl