Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Digitales Wasserbad, Edelstahl
Mit diesem Digital Wasserbad ohne Rührfunktion aus Edelstahl mit digitaler PID-Temperaturregelung für höchste Präzision erzielen Sie optimale Ergebnisse. Dieses Clifton™ Digital Wasserbad ohne Rührfunktion aus Edelstahl ist ideal für Qualitätskontrollanforderungen und verfügt über eine präzise digitale PID-Temperaturregelung.
Spezifikation
Reglertyp | PID digitale LED-Anzeige |
---|---|
Beschreibung | Digitales Wasserbad |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Temperaturbereich | 5°C bis 99°C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bietet eine stabile Temperaturumgebung, die ideal für die Einhaltung der Qualitätskontrolle ist |
Beschreibung
- Entwickelt für das Eintauchen von Kolben/Flaschen/Gestellen in eine äußerst stabilen Temperaturumgebung
- Entwickelt für den Betrieb mit niedrigen Flüssigkeitsständen, geeignet für kleine Flaschen, Röhrchen und Mikrotiterplatten
- Korrosionsbeständige Arbeitsumgebung aus Edelstahl
- Langlebige, pulverbeschichtete Außenfläche, chemikalienbeständig und jetzt auch
- mit antibakterieller Lackierung versehen, die das Wachstum von Bakterien hemmt
- Zum Erhitzen von Proben in Mikrozentrifugenröhrchen und molekularbiologischen Anwendungen
- Die niedrige Bauhöhe maximiert die Arbeitshöhe im Bad
Spezifikation
PID digitale LED-Anzeige | |
CE-Kennzeichnung | |
Bietet eine stabile Temperaturumgebung, die ideal für die Einhaltung der Qualitätskontrolle ist | |
±0,1 °C | |
3 Jahre | |
50/60 Hz |
Digitales Wasserbad | |
5°C bis 99°C | |
Rostfreier Stahl | |
±0,1 °C | |
230 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ Digitales Wasserbad, Edelstahl