Learn More
Nickel Electro™ DUOBATH 4L + 4L DIG. CLIFTON
Beim Nickel Electro™ Clifton™ Digital DuoBath™ aus Edelstahl handelt es sich um zwei unabhängig voneinander gesteuerte, ungerührte Wasserbäder in einem platzsparenden Gerät.
Spezifikation
Temperaturbereich | 5°C bis 99°C |
---|---|
Display | Digitale LED |
Material | Rostfreier Stahl |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Tiefe (metrisch) | 290 mm |
Includes: dimCapacityMetric
Benötigt: UmgebungstemperaturbereichMetrisch,Schrankmaterial,Display,dimSpannung,GarantieSpez
Beschreibung
- Typische Anwendungen: Behebung von Problemen mit dem Wasserstand/Störungen beim Ein- und Ausbau unterschiedlich großer Behälter oder bei Routinearbeiten mit zwei verschiedenen Temperaturen und Eintauchtiefen, z. B. beim Schmelzen eines Mediums in einer Kammer und bei der Probeninkubation in der anderen.
- Mit präziser Temperaturregelung mit optionaler Rücklaufzeitsteuerung. Zur vollständigen Sicherheit wird die Ist-Temperatur der Flüssigkeit im Wasserbad immer angezeigt.
- Jedes Wasserbad wird werksseitig auf zwei Referenztemperaturen kalibriert, um die absolute Anwendersicherheit zu gewährleisten.
- Bestehend aus einem hochwertigen korrosionsbeständigen Edelstahltank mit einer hellen, sauberen Oberfläche in einem langlebigen lackierten Außengehäuse.
- Heizungen und Temperatursensor, die sich unter dem Tank verbergen, sorgen für einen aufgeräumten Arbeitsbereich, der sich leicht abwischen lässt.
- Einfach zu bedienende spritzwassergeschützte Bedienelemente, Touchpads zum Einstellen von Temperaturwerten mit Anzeigen für Heiz- und Übertemperaturalarme.
- Wasserbäder sind für eine konstante Genauigkeit bei zwei separaten Temperaturen vorkalibriert. IP-geschützter mit durchsichtigem Gehäuse versehener Ein/Aus-Netzschalter. Bad mit rutschfesten Gummifüßen.
Zwei Kammern, Doppelbad, seitliche Hebegriffe
Spezifikation
5°C bis 99°C | |
Rostfreier Stahl | |
290 mm | |
50/60 Hz |
Digitale LED | |
3 Jahre | |
120/230 V |