Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl
Schließen Sie außerdem ein Ultraschallbad mit Edelstahlkorb an. Der Nickel Elektro™ Clifton™ Edelstahlkorb ist langlebig und besteht aus hochwertigem Edelstahl.
Marke:  Nickel Electro™ BSK-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13191313
  • 113.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Hohe Qualität
  • Langlebig
  • Edelstahl
  • Zur Verwendung mit Ultraschallbädern
  • Mit seitlichen Tragegriffen
Spezifikation
Spezifikation
Korb
73 mm
30 mm
177 mm
1 l
Für Ultraschallbad
Edelstahl
177 x 73 x 30 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl > Kapazität: 1 l