Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl
Schließen Sie außerdem ein Ultraschallbad mit Edelstahlkorb an. Der Nickel Elektro™ Clifton™ Edelstahlkorb ist langlebig und besteht aus hochwertigem Edelstahl.
Marke:  Nickel Electro™ BSK-8
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13191293
  • 162.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Hohe Qualität
  • Langlebig
  • Edelstahl
  • Zur Verwendung mit Ultraschallbädern
  • Mit seitlichen Tragegriffen
Spezifikation
Spezifikation
Korb
185 mm
110 mm
0,4 kg
212 x 185 x 110 mm
8 l
Für Ultraschallbad
Edelstahl
212 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 8 l