Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl
Schließen Sie außerdem ein Ultraschallbad mit Edelstahlkorb an. Der Nickel Elektro™ Clifton™ Edelstahlkorb ist langlebig und besteht aus hochwertigem Edelstahl.
Marke:  Nickel Electro™ BSK-4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13181293
  • 125.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Hohe Qualität
  • Langlebig
  • Edelstahl
  • Zur Verwendung mit Ultraschallbädern
  • Mit seitlichen Tragegriffen
Spezifikation
Spezifikation
1 Packungen
4 l
Ultraschallbad, 4 l
110 mm
228 mm
Korb
107 mm
Für Ultraschallbad
Edelstahl
228 x 107 x 110 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl > Kann verwendet werden mit: Für 4-Liter-Bäder