Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl
Schließen Sie außerdem ein Ultraschallbad mit Edelstahlkorb an. Der Nickel Elektro™ Clifton™ Edelstahlkorb ist langlebig und besteht aus hochwertigem Edelstahl.
Marke: Nickel Electro™ BSK-12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Qualität
- Langlebig
- Edelstahl
- Zur Verwendung mit Ultraschallbädern
- Mit seitlichen Tragegriffen
Spezifikation
Je 1 | |
12 l | |
Ultraschallbad, 12 l | |
115 mm | |
250 x 190 x 115 mm |
Korb | |
190 mm | |
Für Ultraschallbad | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl > Tiefe: 190 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur