Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl
Schließen Sie außerdem ein Ultraschallbad mit Edelstahlkorb an. Der Nickel Elektro™ Clifton™ Edelstahlkorb ist langlebig und besteht aus hochwertigem Edelstahl.
Marke: Nickel Electro™ BSK-22
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Qualität
- Langlebig
- Edelstahl
- Zur Verwendung mit Ultraschallbädern
- Mit seitlichen Tragegriffen
Spezifikation
Korb | |
246 mm | |
110 mm | |
1,5 kg | |
410 x 246 x 110 mm |
22 l | |
Für Ultraschallbad | |
Edelstahl | |
410 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 22 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur