Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl
Schließen Sie außerdem ein Ultraschallbad mit Edelstahlkorb an. Der Nickel Elektro™ Clifton™ Edelstahlkorb ist langlebig und besteht aus hochwertigem Edelstahl.
Marke:  Nickel Electro™ BSK-3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13101323
  • 130.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Hohe Qualität
  • Langlebig
  • Edelstahl
  • Zur Verwendung mit Ultraschallbädern
  • Mit seitlichen Tragegriffen
Spezifikation
Spezifikation
Korb
106 mm
50 mm
198 mm
3 l
Für Ultraschallbad
Edelstahl
198 x 106 x 50 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 3 l