Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl
Schließen Sie außerdem ein Ultraschallbad mit Edelstahlkorb an. Der Nickel Elektro™ Clifton™ Edelstahlkorb ist langlebig und besteht aus hochwertigem Edelstahl.
Marke: Nickel Electro™ BSK-14
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Qualität
- Langlebig
- Edelstahl
- Zur Verwendung mit Ultraschallbädern
- Mit seitlichen Tragegriffen
Spezifikation
Korb | |
260 mm | |
95 mm | |
1,25 kg | |
241 x 260 x 95 mm |
14 l | |
Für Ultraschallbad | |
Edelstahl | |
241 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl > Kapazität: 14 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur