Learn More
Fisherbrand™ DISC ROTARY MIXER, USE WITH THE RM-2 WITH 6
Beschreibung
- Erhältlich als Modelle mit fester oder variabler Drehzahl mit einer breiten Palette an optionalen Zubehörköpfen
- Erhältlich für das Mischen von Mikroröhrchen, Röhrchen oder Kolben
- Das Zubehörsortiment kann auch autoklaviert werden
- Geeignet für kontinuierliches Mischen bei variablen Geschwindigkeiten
- Ein Rotator mit geringer Stellfläche für den allgemeinen Gebrauch
- Der Winkel der Mischscheibe ist von horizontal bis vertikal vollständig einstellbar
- Das Gerät ist tisch- oder wandmontierbar
Spezifikation
Drehmischerscheibe | |
Röhrchen mit Durchmesser zwischen 25 und 30 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ DISC ROTARY MIXER, USE WITH THE RM-2 WITH 6 > Kann verwendet werden mit: Schläuche mit Durchmessern von 25 bis 30 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur