Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Digitaler Thermorührer für Wasserbad mit Tank aus klarem Kunststoff und Einlegeboden aus Edelstahl
Im gerührten Wasserbad können Sie Proben, Wasserumwälzung und Temperaturstabilität optimal überwachen. Zum Eintauchen von Kolben, Flaschen und Gestellen in einer hochstabilen Temperaturumgebung. Das Clifton™ Digital Thermostirrer Wasserbad mit durchsichtigem Kunststofftank und Edelstahlregal besticht durch antibakterielle Technologie und andere einzigartige Eigenschaften, die in vielen klinischen und Laborumgebungen erforderlich sind.
Spezifikation
Beschreibung Digitales Wasserbad
Display Digitale LED
Gewährleistung 3 Jahre
Spannung 230 V
Wirkleistung 1250 W
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gerührtes Clifton Wasserbad für das Eintauchen von Kolben, Flaschen, Gestellen in eine äußerst stabile Temperaturumgebung ausgelegt
  • Digitale PID-Temperatursteuerung
  • Der robuste, klare BPA-freie Tank aus Co-Polyester ermöglicht die Beobachtung von Proben
  • Die Bedienelemente des Thermorührers und die lackierten Oberflächen verfügen über “ eine antibakterielle Technologie” 
  • Wenn ein niedriger Flüssigkeitsstand erkannt wird, wird automatisch eine“ Füllmeldung” angezeigt, und die Erwärmung wird unterbrochen
  • Jedes Gerät wird werkseitig einer 2 -Punkt-Kalibrierung unterzogen 
Spezifikation
Spezifikation
Digitales Wasserbad
3 Jahre
1250 W
Digitale LED
230 V
50/60 Hz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ Digitaler Thermorührer für Wasserbad mit Tank aus klarem Kunststoff und Einlegeboden aus Edelstahl