Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkynes for copper-free click chemistry
GREENER_CHOICE
Erleben Sie kupferfreie Klick-Chemie mit Click-IT™ Alexa Fluor™ und sDIBO Alkyne Reagenzien, die ideal für die Oberflächenmarkierung von lebenden Zellen sind und die Schäden an Enzymen und fluoreszierenden Proteinen minimieren.
Marke:  Invitrogen™ C20020
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15848836
  • 734.00 CHF / 0.50 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
Erzielen Sie mit Click-it sDIBO Alkinen eine effiziente Markierung von Aziden. Unsere Click-iT sDIBO Alkine ermöglichen die Markierung von mit Azid markierten Targets ohne Kupferkatalyse und sind mit einer Vielzahl von Alexa Fluor- oder Biotin-Markierungen sowie mit Amin- oder Thiol-reaktiven Gruppen zur Erstellung eigener Konjugate erhältlich. Makromoleküle, die enzymatisch, chemisch oder metabolisch azidmodifiziert wurden, können jetzt einfach markiert werden und liefern lösliche Biokonjugate.
Click-iT sDIBO Alkyne-Etiketten reagieren mit Aziden über eine kupferfreie Click Chemie-Reaktion, um eine stabile Triazol-Verbindung mit einem Alexa Fluor, Biotin oder einem Etikett Ihrer Wahl zu bilden. Kupferfreie Klickreaktionen mit unseren sDIBO Alkynes sind ideal für die Oberflächenmarkierung von lebenden Zellen; sie minimieren auch Schäden an fluoreszierenden Proteinen wie GFP oder R-PE. Für die intrazelluläre Markierung erzeugt die unspezifische Bindung von DIBO-Alkynes ein Hintergrundsignal, und eine Markierungsstrategie mit Picolylaziden ist in diesen Fällen die bevorzugte Lösung.
Click chemiemarkierte Moleküle können auf komplexe biologische Proben angewendet und mit beispielloser Empfindlichkeit aufgrund des extrem niedrigen Hintergrunds nachgewiesen werden. Makromoleküle, die enzymatisch, chemisch oder metabolisch azid-modifiziert wurden, können jetzt leicht markiert werden, was zu löslicheren Biokonjugaten mit verbesserter biologischer Markierungsfähigkeit führt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weniger gefährlich
Enthält 0,5 mg Alexa Fluor 488 sDIBO Alkyne
GFP
Blau
Trockeneis
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™, Click-iT™
490 nm
0.5 mg
∼ 1400
Bei ≤ -20 °C lagern. Exsikkation empfohlen. Schützen Sie das Material vor langfristiger Lichteinwirkung; kann kurzzeitig dem Licht ausgesetzt sein
Click-Chemie
SDIBO Alkyne
Grün
525 nm
Azid
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2961097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog NumberC20020
Chargennummer2591149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2023 Catalog NumberC20020
Chargennummer2488981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2023 Catalog NumberC20020
Chargennummer2462689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2022 Catalog NumberC20020
Chargennummer2335665 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2021 Catalog NumberC20020
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkynes for copper-free click chemistry > Alexa Fluor™ 488