Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ Plus TUNEL-Assay-Kits für In Situ Apoptose-Detektion
GREENER_CHOICE
Nachweis von Apoptose in Zellen und Gewebeproben mit Click-iT Plus TUNEL Assay-Kits, die eine einfache Farbstoffeinarbeitung und ein Multiplexing mit GFP und RFP ermöglichen.
Marke:  Invitrogen™ C10618
586.69 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15313038
  • 880.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Click-iT Plus TUNEL Assay für den In-Situ-Apoptosenachweis, Alexa Fluor™ 594 Farbstoff
Deckglas
590/617
Rot
Click-iT
Fluoreszenzmikroskop
Alexa Fluor™ Farbstoffe
Weniger gefährlich
1 kit
TUNEL Assay
50 Deckgläser
Trockeneis
Fluoreszenz
Alexa Fluor™ 594
Bei ≤ 20°C lagern und vor Licht schützen.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3035172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog NumberC10618,C10618_LITL18 PROMO
Chargennummer3022632 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberC10618,C10618_LITL18 PROMO
Chargennummer3005552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2024 Catalog NumberC10618,C10618_LITL18 PROMO
Chargennummer2866026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberC10618,C10618_LITL18 PROMO
Chargennummer2810919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2023 Catalog NumberC10618,C10618_LITL18 PROMO
Name des Produkts
Invitrogen™ Click-iT™ Plus TUNEL-Assay-Kits für In Situ Apoptose-Detektion > Click-iT Plus TUNEL-Assay, Alexa Fluor 594-Farbstoff