missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clevudin, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Acros 469120010
694.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 1 g |
---|
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Chemische Identifikatoren
163252-36-6 | |
260.22 | |
GBBJCSTXCAQSSJ-XQXXSGGOSA-N | |
CC1=CN([C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2F)C(=O)NC1=O |
C10H13FN2O5 | |
MFCD00935785 | |
1-[(2S,3R,4S,5S)-3-Fluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion |
Spezifikation
Clevudine | |
163252-36-6 | |
Pulver | |
MFCD00935785 | |
GBBJCSTXCAQSSJ-XQXXSGGOSA-N | |
1-[(2S,3R,4S,5S)-3-Fluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion | |
1 g |
Glasflasche | |
Available | |
C10H13FN2O5 | |
Weiß bis hellgelb | |
CC1=CN([C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2F)C(=O)NC1=O | |
260.22 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Clevudin, Thermo Scientific™ > Menge: 1 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur