Beschreibung
- Durchscheinende Spender aus Acryl ermöglichen einen einfachen Zugriff auf das Sicherheitszubehör
- Der Klappdeckel schützt Objekte vor Staub und Schmutz
- Aufstellung auf dem Tresen oder Wandmontage (mit Schrauben)
Spezifikation
Dispenser | |
156 mm | |
162 mm | |
Acryl | |
1 | |
Je 1 |
Durchsichtig | |
156 x 162 x 227 mm | |
227 mm | |
Wand- oder Oberflächenmontage | |
Schrauben für Wandmontage |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Clearly Safe™ Acryl-Spender mit weichen Abdeckungen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur