Learn More
Diversey™ ClearKlens Tego 2000 Desinfektionsmittel
Reinigt und desinfiziert in sterilen Umgebungen.Das Diversey ClearKlens Tego 2000 Desinfektionsmittel ist ein aktives amphoteres Desinfektionsmittel mit einem breiten Wirkungsspektrum.Dieses mikrobiozide Desinfektionsmittel kann mit einem Mopp oder Tuch aufgetragen werden.
Marke: Diversey™ 7516051
Beschreibung
- Desinfektionsmittel für harte Oberflächen auf Amphoter-Basis
- Analysenzertifikate, Sterilität und Bestrahlung sind im Lieferumfang enthalten, falls zutreffend
Spezifikation
∼7 | |
Gefiltert | |
4/Karton |
Steril | |
RTU VH25S | |
5 l |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
SPH13032025A | Analysenzertifikat | 04/06/2025 | 7516051 |
SPH29102024 | Analysenzertifikat | 03/04/2025 | 7516051 |
SPH25072024 | Analysenzertifikat | 02/12/2024 | 7516051 |
SPH25072024 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | 7516051 |
SPH24072024 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | 7516051 |