Learn More
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 Sterile Disinfectant
BIOPHARMA
Ready to use sterile surface disinfectant based on IPA 70%
171.00 CHF - 336.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Surface Disinfectant
pH 6 bis 9
Sterilität Steril
Material 70 % IPA/30 % WFI, USP
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17643235
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Diversey™
101104902
5 l Nur für AT, BE, CH, DE, FR, NL
336.00 CHF
20 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17673095
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Diversey™
101105063
900 mL Nur für AT, BE, CH, DE, FR, HR, NL, PL
171.00 CHF
5.40 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17673235
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Diversey™
101104905
1 l Nur für GB, AT, BE, CH, DE, FR, NL
303.00 CHF
10 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ClearKlens IPA is a ready to use disinfectant for the Life Sciences cleanroom industry. ClearKlens IPA is based on 70% isopropyl alcohol. ClearKlens IPA is available as 900 mL bag in bottle trigger spray, and as 1 L bottle or 5 L canister. The 900 mL bottle has been filtered to 0.2 μm and irradiated. The 1 L/5 L has been filtered to 0.2 μm and aseptically filled.
Key properties
  • ClearKlens IPA is a solution of 70% isopropyl alcohol and 30% water for injection (USP quality).
  • ClearKlens IPA is a ready to use product for the disinfection of work surfaces and process equipment in cleanrooms
  • ClearKlens IPA 900 mL trigger spray is an antisuck back- bag in bottle delivery system to eliminate product contamination during use.
  • BPR approved pack and formulation
  • Double bagged for easy transfer into the cleanroom.
Benefits
  • Ready to use
  • 0.2 μm filtered
  • Gamma irradiated/aseptically filled and double bagged
  • Detex labelled for proof of irradiation
  • Double bagged for easy transfer into the cleanroom
  • Odorless and Non tainting
  • Broad spectrum of activity
Spezifikation
Spezifikation
Surface Disinfectant
6 bis 9
Steril
70 % IPA/30 % WFI, USP
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Each lot is provided with: Certificate of Analysis, Certificate of Sterility, Certificate of Irradiation
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 Sterile Disinfectant