Learn More
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 Desinfektionsmittel
BIOPHARMA
Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für nicht poröse harte Oberflächen und Handschuhe
Marke:  Diversey™ 101105065
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17683095
  • 104.00 CHF / 10 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-12-2025
Beschreibung
ClearKlens IPA ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für den Biowissenschaftsbereich. Es wird als Allzweck-Mittelschicht- und Enddesinfektionsmittel verwendet. ClearKlens IPA basiert auf 70 % Isopropylalkohol. ClearKlens IPA ist als 500 ml-Sprühnebel und als 1 l-Flasche oder 5 l-Kanister erhältlich.
Wesentliche Merkmale
  • ClearKlens IPA ist ein schnell wirkendes Desinfektionsspray für den Einsatz in Mittelschicht- und Enddesinfektionsanwendungen.
  • Es hat ein breites Wirkungsspektrum gegen die meisten vegetativen Formen von Mikroorganismen.
  • ClearKlens IPA ist sicher für die Verwendung auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, und verdunstet schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen. Es eignet sich für die Desinfektion von alkoholsicheren Flächen, Maschinen und Bauteilen (Förderbänder, Füller, Flascheninspektoren, wasserempfindliche Bauteile usw.)
  • BPR-zugelassene Packung und Formulierung
Vorteile
  • Gefiltert bei 0,2 μm
  • Gebrauchsfertig
  • Wirksame Breitspektrumwirkung
  • Nicht schäumend
  • Geeignet für den Einsatz in feuchtigkeitsempfindlichen Bereichen
  • Verdunstet leicht und hinterlässt keine Rückstände
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächendesinfektionsmittel
Unsteril
Kanister
2 Packungen
6 bis 9
70 % IPA/30 % deionisiertes Wasser
Nur für AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL
5 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer502481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2023 Catalog Number101105065
Chargennummer500781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2023 Catalog Number101105065
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 Desinfektionsmittel > 2 x 5 l