Learn More
Diversey™ ClearKlens DE-Desinfektionsmittel
BIOPHARMA
Desinfizieren Sie Oberflächen in industriellen und Reinraumanwendungen.Das Diversey ClearKlens DE-Desinfektionsmittel basiert auf 70 % Ethanol
Marke:  Diversey™ 7516049
531.05 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15380308
  • 559.00 CHF / 20 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Desinfektionsmittel aus 70 % Ethanol, 30 % Injektionswasser
  • Zur Verwendung auf Kontaktflächen, Handschuhen, Instrumenten und Utensilien
  • Gammabestrahlt (900 ml) oder steril befüllt (5 l) und doppelt verpackt
  • Detex-Kennzeichnung zum Nachweis der Bestrahlung (900 ml)
  • Analysenzertifikate und Nachweise für Bestrahlung, Endotoxin und Sterilität sind im Lieferumfang enthalten, falls zutreffend
  • 900 ml-Zerstäuber mit saugfreier Technologie
Spezifikation
Spezifikation
∼7
70 % Ethanol, 30 % Wasser
Gefiltert
5 l
Steril
Bei Raumtemperatur lagern
4/Karton
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerENT5397722159 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/01/2023 Catalog Number7516049
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diversey™ ClearKlens DE-Desinfektionsmittel > 4 x 5L