Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige, geradwandige Polystyrolgefäße mit weißen Polypropylenkappen Artikelnummer.: 16124637
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Durchsichtige, geradwandige Polystyrolgefäße mit weißen Polypropylenkappen
Artikelnummer. 16124637 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
240 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Artikelnummer. 16124637
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Weithalsdesign eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts
  • Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt
  • Starre transparente Polystyrolgläser bieten glasartige Klarheit mit einer rutschfesten, glatten Oberfläche
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 86 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 82 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Große Feststoffproben und vollständiges Entfernen des Inhalts
Enthält Kappe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 68 mm
Material Polystyrol
Menge 36
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 89-400
Klarheit Klar
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 65 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 89 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 84 mm
Verschlusstyp Kappe
Name des Produkts
Fisherbrand™ Durchsichtige, geradwandige Polystyrolgefäße mit weißen Polypropylenkappen >