Learn More
Fisherbrand™ Glasbehälter, transparent, geradwandig, ohne Verschlusskappen
GREENER_CHOICE
Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Marke:  Fisherbrand™ FB02912304
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16184647
  • 447.00 CHF / 384 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von 1 bis 32 Unzen.
Spezifikation
Spezifikation
30 ml
Durchsichtig
28 mm
384
Klar
Weit
43 mm
43 bis 400 mm
1 oz.
39 mm
Glas
43-400
Nein
Rund
Geradwandiges Gefäß
43 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glasbehälter, transparent, geradwandig, ohne Verschlusskappen > 1 oz