Learn More
Cole-Parmer™ Regenmesser, klar
Messen Sie die akkumulierten Niederschläge mit diesen klaren zylindrischen Regenmessgeräten. Leicht ablesbarer Regenspiegel in englischen oder metrischen Einheiten
Marke:  Cole-Parmer™ 03319-10
Artikelnummer. 11744819
  • 86.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Zylindrischer Regenmesser
  • Einfache Auswertung und Ablesbarkeit
  • Englische oder metrische Einheiten
  • Misst bis zu 9,92 in. Niederschlag
  • Enthält Montagehalterung, Schrauben und Datenblatt
  • Das Aufzeichnungsblatt protokolliert Regenfalldaten für bis zu ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
plusmn;0,2 mm
14 Zoll
Messung von Regenwasser
Buterate
4 Zoll
Buterate-Montagewinkel, Schrauben, Datenblatt
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Regenmesser, klar > Außendurchmesser: 104,14mm