Learn More
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischer Qualität gewährleistet besondere Festigkeit und gute Sichtbarkeit. Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus klarem Polystyrol sind eine hervorragende Lösung für Zellkulturen und colorimetrische (Absorptions)-Assays. 96-Well Mikrotiterplatten eignen sich für die Miniaturisierung und Automatisierung im Labor.
163.09 CHF - 258.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Transparent |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Wellform | Bindungseigenschaft | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellform | Bindungseigenschaft | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10293532
![]() |
Corning™
9018 |
Flacher Boden (F-Well) | Hohe Bindungskapazität | 25/Packung |
258.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10337891
![]() |
Corning™
3591 |
Flacher Boden (F-Well) | Mittleres Bindungsvermögen | Einzeln verpackt |
163.09 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10380982
![]() |
Corning™
3797 |
Rund | Mittleres Bindungsvermögen | 25/Packung |
243.97 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 320 μl bis 360 μl
- Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
- Auswahl zwischen flachen runden Easy Wash™ oder V-förmigem Boden
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl |
Ohne Deckel | |
Transparent | |
96 | |
Unsteril |