Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißer Polypropylenkappe
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
Beschreibung
- Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
- Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
- Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 120 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 35 mm |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 105 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Menge | 24 |
Verschlussfarbe | Weiß |
Halsausführung | 48-400 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißer Polypropylenkappe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur