Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißer Polypropylenkappe Artikelnummer.: 16174377
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißer Polypropylenkappe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16174377 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
30 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
Artikelnummer. 16174377
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Klarglas-Flaschen mit weißer Polypropylen-Kappe verfügen über einen Weithals für eine einfache Entfernung des Inhalts.
  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
  • Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 71 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 48
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 33-400
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 68 mm
Produkttyp Messflasche mit Graduierung
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißer Polypropylenkappe >