Learn More
Azpack™ Weithals-Pulverflaschen aus Klarglas mit schwarzen Urea-Schraubverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
500 ml
Verschlussgröße:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Beschreibung
- Hergestellt aus klarem Kalknatronglas
- Mit schwarzem Harnstoff-Schraubverschluss
- Verschluss mit Zellstoff-beschichtetem Steran (PVDC) ausgekleidet
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 40/Pckg. |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Breit, mit Gewinde |
Höhe (metrisch) | 59,5 mm |
Verschlussauskleidung | PVDC mit Holzschliff |
Verschlussmaterial | Harnstoff |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Weithals-Pulverflaschen aus Klarglas mit schwarzen Urea-Schraubverschlüssen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur