Learn More
Fisherbrand™ Testbehälter aus transparentem Glas mit weiter Öffnung und weißen Polypropylenverschlüssen Artikelnummer.: 16144547
Verfügbar ab: 05-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Testbehälter aus transparentem Glas mit weiter Öffnung und weißen Polypropylenverschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16144547 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
PTFE/Polyethylenschaum
Click to view available options
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Artikelnummer. 16144547
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus klarem Kalknatronglas diese Weithalsflaschen sind ideal für trockene und viskose Proben
Ohne Schulterbereich für maximale Speicherkapazität
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2.5 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 39 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 34 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trockene und viskose Proben
Enthält Kappe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 78 mm
Material Glas
Menge 180
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 43-400
Klarheit Klar
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 75 mm
Produkttyp Testgefäß
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 44 mm
Verschlusstyp Kappe
Name des Produkts
Fisherbrand™ Testbehälter aus transparentem Glas mit weiter Öffnung und weißen Polypropylenverschlüssen >