Learn More
Alpha Packaging™ Klarglasgefäß
Use the Alpha Packaging™ Clear Laboratory Glassware Pot as a fundamental piece of laboratory glassware. The autoclavable clear glass is breakproof and chemically and thermally shockproof.
Marke:  Alpha Packaging™ 1000721
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30408783
  • 4046.18 CHF / 2688 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Clear borosilicate glass
  • Break-resistant
  • Chemically and thermally shockproof;
  • In compliance with EP, USP and JP guidelines
  • Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
DIN 55
250 ml
Topf
48 Set
Glas
Name des Produkts
Alpha Packaging™ Klarglasgefäß > Capacity: 250mL; Quantity: 48 Set